Imprimer
Votre recherche pour: Cellules de numération
57  résultat(s)
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (10228-0050)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Slides for use with VWR® automated cell counters.
UOM: 1 * 50 Pce
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Ces cellules de numérations sont conçues pour des numérations du sang et des urines.
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Surface totale de la structure: 9,0 mm².
Référence Produit: (HECH40450702)
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: These double ruling chambers are used for blood tests, urine analysis, and counting cells in cerebrospinal fluid (CSF).
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: These counting chambers are designed for blood tests and urine analysis.
Référence Produit: (631-0928)
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Ces cellules de numération sont utilisés pour des applications spéciales dans le liquide lombaire.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (HECH40447702)
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Thoma new counting chamber for blood tests and urine analysis.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: NANOENTEK
Description: Cellules de numération en plastique de qualité optique pour l'hématologie (analyses de sang).
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Ces compteurs de cellules sont conçus pour les numérations sanguines et urinaires.
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Cette structure est utilisée pour la numération des leucocytes, éosinophiles et cellules dans le liquide céphalorachidien.
Référence Produit: (HECH40444702)
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Double ruling chambers for blood tests and urine analysis
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (630-1507)
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Cellule de numération avec lamelle couvre-objets et deux zones de numération.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Ces cellules de numération sont conçues pour les tests de sang et les analyses d'urine.
Référence Produit: (HECH40452702)
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Double lining counting chamber according to Schilling-Kreuznetz.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (NANOEVH-020)
Fournisseur: NANOENTEK
Description: EVETM HT counting kit consists of items necessary for counting cells with EVETM HT all in one package.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Kova International
Description: Réduit les erreurs de pipetage et élimine toute variable qui peut interférer avec l'analyse d'urine (UA) au microscope.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom