Imprimer
Votre recherche pour: Suppléments et additifs pour culture cellulaire
164  résultat(s)
SearchResultCount:"164"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (536262U)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Egg yolk emulsion, sterile, VWR®
UOM: 1 * 100 mL
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: La fraction soluble dans l'eau de levure autolysée contenant une source de vitamine B complexe.
Référence Produit: (M307-1ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Contains a mix of protease inhibitors: AEBSF, E-64, Bestatin, Pepstatin, Leupeptin and 1, 10-Phenanthroline. Each vial can be reconstituted in 1 ml di...
UOM: 1 * 1 mL
Référence Produit: (M250-1ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Contains protease inhibitors for mammalian cell use: AEBSF, Aprotinin, E-64, Bestatin, Leupeptin and Pepstatin
UOM: 1 * 1 mL
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Ce produit contient un mélange d'inhibiteurs de protéase : AEBSF, aprotinine, E-64, bestatine et leupeptine. Chaque flacon peut être reconstitué ...
Référence Produit: (536252S)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Egg yolk tellurite emulsion, VWR®
UOM: 1 * 50 mL
Fournisseur: UPM Biomedicals
Description: GrowDex® est un hydrogel écologique extrait de bouleaux et provenant de forêts gérées de manière responsable et durable. Prêt à l'emploi, il im...
Fournisseur: UPM Biomedicals
Description: GrowDex®-T Hydrogel is a bio-friendly hydrogel extracted from birch and sourced from sustainable and responsibly managed forests.
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: M9 Minimal medium salts are suitable for the preparation of M9 Minimal Medium for use in propagation of E.coli and plasmid amplification.
Référence Produit: (PRPH5001)
Fournisseur: PROTIDE PHARMACEUTICALS, INC.
Description: A unique cryopreservation solution that does not contain DMSO or foetal bovine serum. Cellvation™ is convenient to use and provides optimal recovery. ...
UOM: 1 * 60 mL
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Protease-PhosphataseArrest™ provides full protection of protein samples from proteases and phosphatases released during the preparation of cell and ti...
Référence Produit: (733-1997)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Recom ProteaseArrest™ is a broad range, bacterial, 100X concentrated, ready to use protease inhibitor cocktail. Recom ProteaseArrest™ offers greater p...
UOM: 1 * 1 mL
Référence Produit: (OXOISR0054C)
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Description: Egg yolk tellurite emulsion
UOM: 1 * 100 mL
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: The Screen-Well™ Protease Inhibitor Library includes 53 known protease inhibitors on a single 96-well plate. Inhibitors are supplied dissolved in DMSO...
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: The Screen-Well™ Phosphatase Inhibitor Library contains 33 known phosphatase inhibitors of well-defined activity. Inhibitors are supplied dissolved in...
Fournisseur: G-Biosciences
Description: The PhosphataseArrest™ phosphatase inhibitor cocktails are ready to use 100X solutions that are simply added to either extraction buffers or samples.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 164
no targeter for Bottom