Votre recherche pour: Récipients pour pipettes
VWR offre une gamme de récipients pour pipettes fabriqués en différents matériaux adaptés aux besoins de votre laboratoire. Les récipients peuvent être préférés en fonction de leur résistance aux produits chimiques et à la corrosion selon leur fabrique.Des récipients en maille d'acier époxydique pour le trempage et le transport de verrerie sont également proposés. Optez pour les récipients lestés en maille ou autoclavables; ces modèles sont parfaits pour les opérations de stérilisation à la vapeur. Les paniers pour tubes à essai sont disponisbles en acier inoxydable, en fibre d'aluminium ou en prolypropylène. Certains modèles disposent de couvercles ou d'une ouverture amovible pour une distribution facile. Vente à l'unité ou par lots.
2 résultat(s)