Imprimer
Rampe pour microbiologie
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
516-1038EA 3720 EUR
516-1038
Rampe pour microbiologie
Collecteurs
Cette rampe pour microbiologie à conception modulaire vous permet d'optimiser les tests sans compromettre la propreté.
  • Peut être personnalisée pour s'adapter au flux de travail, à la zone de test et à l'autoclave
  • Les adaptateurs à réglage coulissant permettent d'utiliser n'importe quel dispositif de microbiologie Pall sur la même rampe
  • Utilisation pour droitiers ou gauchers
Avec une rampe à 3 postes et un dispositif de couplage, une rampe supplémentaire peut être ajoutée pour former une rampe à 6 postes. Un plan de maintenance préventive peut être développé sans retarder les tests critiques.
Des adaptateurs sont nécessaires et doivent être commandés séparément.
MicroFunnel™ adapter: pour MicroFunnel ™, MicroFunnel ™ ST, MicroFunnel ™ Plus et appareils MicroCheck®.
Sentino® funnel adapter: pour les entonnoirs de filtre Sentino®.
Standard adapter: pour entonnoirs filtre magnétique Sentino®.
Elongated standard adapter: pour entonnoirs de filtre magnétique.
Informations de commande: Le collecteur de microbiologie est livré sous forme de kit, avec une
base de collecteur 3 places, 3 vannes de collecteur, 1 embout et 1 embout de tuyau cannelé.
Différents adaptateurs et dispositifs de couplage sont disponibles. Des adaptateurs sont
nécessaires et doivent être commandés séparément.