Imprimer
Matériau d’emballage en vrac Florisil, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J.T.Baker® BAKERBOND®
7061-00EA 61 EUR
7061-00
Matériau d’emballage en vrac Florisil, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Sorbants pour chromatographie Sorbants SPE
SPE sorbent for clean-up columns. Suitable for the determination of Hydrocarbon Oil Index according ISO 9377-2 and NEN 5733.