Imprimer
Votre recherche pour: Électrodes de conductivité
38  résultat(s)
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Électrode, conductivité, VWR®
Référence Produit: (663-0147)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Électrode, conductivité, VWR® PHenomenal®, pHenomenal® CO11, 10 µS/cm - 20 mS/cm, 0...+80 °C, Époxy, Ø×L: 15,3×120 mm, 0,84 cm-1, 8 broches, câble 1,5 m
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (663-0356)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Cette cellule de conductivité/de température IDP (sonde numérique intelligente) peut être utilisée avec les multimètres pHenomenal® MD 8000 ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: WTW
Description: TetraCon® 325, TetraCon® V and KLE 325 are suitable for on-site measurements in rivers, lakes and wastewater, fish farming, ground water...
Fournisseur: WTW
Description: High quality, enhanced sensor technology combined with most up to date measurement electronics. For use with IDS meters.
Référence Produit: (663-1903)
Fournisseur: WTW
Description: Électrode, conductivité, LTA 1, 2-electrode cell, Corps en verre, anneau en platine, 1,0 cm-1
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (663-0066)
Fournisseur: WTW
Description: Conductivity cell for use with the portable Vario Cond meter.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: WTW
Description: Four-electrode plastic flow-through measuring cells with low-polarisation graphite electrodes for applications in closed circuits.
Fournisseur: Mettler - Toledo
Description: High performance sensors combining robustness with state-of-the-art measurement technology. Compatible with either SevenExcellence™ and SevenCompact™ ...
Fournisseur: Hach
Description: Électrode, conductivité, CDC861T, 4-pole, Pour: Aqueous/non aqueous media, very strong acids, bases or saline media, Verre, Ø×L: 12×103 mm, 1,0 cm⁻¹, MAB6 plug head, fixed cable
Fournisseur: SI Analytics
Description: Ces cellules de conductivité haut de gamme sont idéales pour la surveillance et le contrôle des installations, ainsi que pour l'examen de l'eau ultrap...
Fournisseur: Mettler - Toledo
Description: Électrode, conductivité, InLab®, InLab® 741-5m (2 pôles), 0,001 - 500 µS/cm , 0...+100 °C, Acier inoxydable, Ø×L: 12×120 mm, 0,105 cm-1, Mini-DIN, câble 5 m
Fournisseur: Hach
Description: IntelliCAL™ CDC401 est une sonde 4 pôles de conductivité numérique en graphite. Elle est disponible en version standard ou robuste.
Fournisseur: Mettler - Toledo
Description: This digital conductivity sensor has a high precision temperature probe. The conductivity and temperature signals are digitised and combined through a...
Référence Produit: (HACHLZW5062970002)
Fournisseur: Hach
Description: The 5062 is ideal for conductivity measurements in extreme conditions and for 'difficult' applications, including dirty and viscous samples. Dedicated...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Mettler - Toledo
Description: This conductivity measuring cell utilises the four- pole potentiometric method for measuring conductivity, which incorporates a series of four graphit...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom