Imprimer
Votre recherche pour: Sondes à oxygène dissous
35  résultat(s)
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Sonde à oxygène dissous, VWR®, Câble de 10 m
Référence Produit: (664-0042)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Sonde à oxygène dissous, VWR® PHenomenal®, pHenomenal® OXY11-3, galvanique, Câble de 3 m, 8 broches
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (664-0182)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Cette sonde d'oxygène dissous/de température IDP (sonde numérique intelligente) peut être utilisée avec les multimètres pHenomenal® MD 8000 ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: WTW
Description: Galvanic dissolved oxygen sensors for universal (CellOx®) or field use (DurOx®).
Fournisseur: WTW
Description: Sonde à oxygène dissous, IDS FDO®, FDO® 925-P, "convient à la mesure sans fil", 0,00 - 20,00 mg/L, 0...+50,0 °C, Ø×L: 15,3×140 mm, Tête enfichable pour câble AS IDS ou module pour mesure sans fil
Référence Produit: (664-0510)
Fournisseur: WTW
Description: Sonde pour oxygène à agitation automatique pour mesure et agitation simultanées.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Hach
Description: IntelliCAL™ LDO101 est une électrode numérique pour oxygène dissous luminescent (LDO) qui est idéale pour la mesure de l'oxygène dissous des eaux usée...
Référence Produit: (HACHLZW5130970002)
Fournisseur: Hach
Description: Polarographic dissolved oxygen (DO) probe with built-in temperature sensor. For use with portable meters.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Mettler - Toledo
Description: The InLab® OptiOx optical dissolved oxygen sensor is based on the reliable RDO® (Rugged Dissolved Oxygen) technology. RDO® is fast, precise and produc...
Référence Produit: (SCOI285206410)
Fournisseur: SI Analytics
Description: Sonde à oxygène dissous, Ox 1113T, −5...+45 °C, Ø×L: 12×120 mm, Câble fixe d'1 m à prise 8 pôles
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Description: Ces capteurs d'oxygène électrochimiques sont dédiés aux applications d'exigence élevée en termes d'hygiène (industrie pharmaceutique, biotechnologie, ...
Fournisseur: Mettler - Toledo
Description: Sonde à oxygène dissous, LE621, galvanique, avec NTC30 KΩ, 0 - 200%, 0 - 20 mg/l, 0...+50 °C, Ø×L: 12×120 mm, BNC, câble d'1 m
Référence Produit: (664-0205)
Fournisseur: Hach
Description: Le LBOD101 est un capteur numérique pour oxygène dissous luminescent (LDO) avec un système d'agitation intégré remplaçable. L'électrode mesure la quan...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Mettler - Toledo
Description: The InLab® 605-ISM DO sensor incorporates the newest technology in polarographic dissolved oxygen determination.
Fournisseur: KNICK
Description: Sonde à oxygène dissous, SE 715/1-MS numérique avec capteur de température, 0 - 20 mg/l, −5...+45 °C, Ø×L: 12×120 mm, Memosens
Fournisseur: YSI (ENVIRONMENTAL PRODUCTS
Description: Sonde à oxygène dissous, Câble 20 m (avec kit de gestion de câble)
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom