Imprimer
Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), sabots, autoclavables, 39600
Fournisseur: Abeba
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
114-2199EA 56.75 EUR
114-2199 114-2210 114-2200 114-2211 114-2201 114-2212 114-2202 114-2213 114-2214 114-2203 114-2215 114-2204 114-2216 114-2205 114-2206 114-2192 114-2194 114-2195 114-2196 114-2197 114-2198 114-2207 114-2208 114-2209
Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), sabots, autoclavables, 39600
Chaussures et bottes
Ces sabots bien ajustés sont anti-ESD, autoclavables et stérilisables.
  • Foldable heel strap
  • Sole with high slip resistance
  • Shock-absorbent heel
  • Autoclavable at 135 °C for about 5 minutes
  • Washable at 60 °C (no additives)
For operating theatres, the food and pharmaceutical industries.
Couleur: Blanc
Certifications: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, A, E, SRC