Sodium chlorure, anhydre ≥99% ACS, écoulement libre, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Chlorure de sodium
Free flowing salt.
Formule:
NaCl Poids moléculaire: 58,44 g/mol Point d'ébullition: 1,465 °C Point de fusion: 800 °C (lit.) Densité: 2,160 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003477 Numéro CAS: 7647-14-5 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 99.0 - 101.5 % |
Turbidity of solution | complying |
Colour of the solution | complying |
Flowability | complying |
pH (5 %, 25 °C) | 5.0 - 9.0 |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Barium (Ba) | complying |
Calcium (Ca) | Max. 0.002 % |
Iron (Fe) | Max. 2 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (ICP) ACS | Max. 5 ppm |
Bromide (Br) | Max. 0.01 % |
Chlorate, Nitrate (as NO₃) | Max. 0.003 % |
Iodide (I) | Max. 0.002 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 5 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.004 % |