Imprimer
Votre recherche pour: Matériaux absorbants
210  résultat(s)
SearchResultCount:"210"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Pour l'absorption d'acides, de bases et de solvants. La poudre est caractérisée par son extrêmement grande capacité d'absorption. Les liquides à faibl...
Fournisseur: Merck
Description: Le Chemizorb® H+ est un mélange de granulés constitué d'un absorbant en co-polymère minéral, d'un neutralisant alcalin et d'un indicateur d...
Fournisseur: Merck
Description: Chemizorb® Mercure est un coffret complet de réactifs et d'accessoires pour retirer en toute sécurité toute goutte et trace de mercure.
Référence Produit: (1.01596.1000)
Fournisseur: Merck
Description: Chemizorb alcalin est une poudre constituée d'un copolymère minéral absorbant, d'un sel acide neutralisant et d'un indicateur de pH.
UOM: 1 * 1 kg
Fournisseur: Merck
Description: Absorption de liquides, Chemizorb® Granules, Granulés d'absorption pour liquides écoulés, Chemizorb®
Référence Produit: (1.01591.1000)
Fournisseur: Merck
Description: Chemizorb acide fluorhydrique (HF) est une poudre constituée d'un copolymère synthétique absorbant, d'un sel de calcium neutralisant, d'un précipitant...
UOM: 1 * 1 kg
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les produits VWR® pour absorber ou récupérer les liquides écoulés protègent employés et environnement de travail contre toutes sortes de débordements,...
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les produits VWR® pour absorber ou récupérer les liquides écoulés protègent employés et environnement de travail contre toutes sortes de débordements,...
promo
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Traitement économique des petites éclaboussures, comme celles pouvant se produire dans un environnement de laboratoire. Accès facile à l'agent appropr...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces sets anti-éclaboussures économiques combinent des absorbants et des instructions dans un sac peu encombrant. Ils sont parfaits pour les travailleu...
promo
Référence Produit: (121-0196)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ce kit de déversement spécialisé contient des absorbants, un agent neutralisant, des EPI et des accessoires afin que vous soyez prêt en cas d'urgence....
UOM: 1 * 1 KIT
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Ces recharges s'utilisent avec cinq types de kits de traitement SPILL-X® et sont disponibles en différents formats.
Fournisseur: CATALYST KITTING SOLUTIONS
Description: Protective clothing, tools, absorbents and wipes arranged in four multifunctional kits, for rapid and safe cleaning of cytotoxic drug spillages. For u...
Référence Produit: (121-0194)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ce kit de déversement portable et économique se présente sous la forme d'un sac en PVC jaune, résistant à l'eau et doté de poignées. Conçu pour les pe...
UOM: 1 * 1 KIT
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les produits VWR® pour absorber ou récupérer les liquides écoulés protègent employés et environnement de travail contre toutes sortes de débordements,...
promo
Référence Produit: (121-1050)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Kit anti-éclaboussures adapté aux liquides dangereux.
UOM: 1 * 1 KIT
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 210
no targeter for Bottom