Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (5)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
manifolds
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/00/18989500.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
Trier par:
Référence Produit: (VAC-03)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   The E-Z 96® vacuum manifold is designed for DNA/RNA sample preparation with E-Z 96® DNA/RNA plates.
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (516-1038)
Marques :  Pall Laboratory
Description:   Cette rampe pour microbiologie à conception modulaire vous permet d'optimiser les tests sans compromettre la propreté.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  Pall Laboratory
Description:   Le collecteur de vide pour plaques multi-puits est un collecteur en aluminium anodisé conçu et optimisé pour la filtration par le vide des plaques de ...
Marques :  THERMO SCIENTIFIC
Description:   Les collecteurs de vide pour colonnes d'extraction en phase solide HyperSep™ facilitent le traitement des échantillons
Marques :  THERMO SCIENTIFIC
Description:   HyperSep™, Positive pressure manifold, with 13 mm collection rack
Marques :  DWK Life Sciences
Description:   Collecteur de microtest, acier inoxydable, 12 positions, droit, 96 puits, 9 mm de centre à centre
Marques :  Pall Laboratory
Description:   Rampes de filtration en aluminium. Elle s'utilise uniquement avec les systèmes MicroFunnel™. Chaque emplacement est doté d'une vanne de contrôle du po...
UOM:  1 * 1 Pce
Fin de stock
Référence Produit: (516-7581)
Marques :  Pall Laboratory
Description:   Rampes pour entonnoirs de filtration en aluminium ou polyuréthane. Pour la microbiologie et autres applications. Chaque emplacement est doté d'une van...
UOM:  1 * 1 Pce
Fin de stock
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 20
  1  2  3  Suivant