Imprimer
Combinaisons pour salles propres, BioClean-D™ CleanTough™
Fournisseur: Nitritex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BioClean-D™ Clean-Tough™
113-8016EA 362 EUR
113-8016 113-8013 113-8011 113-8033 113-8012 113-8196 113-8010 113-8032 113-8019 NITRS-BDCHT-XXXXL 113-8017 113-8018 NITRBDCHT-XXXL 113-8004 113-8005 113-7994 113-8365 113-8000 NITRBDCHT-XXXXL 113-7997 113-8008 113-8009 113-7998 113-7995 113-8006 113-8007 113-7996
Combinaisons pour salles propres, BioClean-D™ CleanTough™
Vêtements à usage unique
Les combinaisons à usage unique en tissu CleanTough™ offrent une bonne protection contre les poussières dangereuses (y compris les particules nucléaires) et une protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques. Disponibles en version avec capuche ou col.
  • Matériau léger, effilochage réduit, résistant à l'usure
  • Disponibles en versions stériles ou non stériles
  • Glissière sur le devant avec rabat, passe-pouces, dos élastiqué, élastiques aux poignets et chevilles
  • Chaque taille comporte un code-barres unique sur le carton extérieur (ITF-14) pour la saisie automatique de données dans les systèmes de contrôle du stock
Pour salles propres classe 10, ISO 4, M2.5.
Couleur: Blanc
Certifications: EN ISO 13982-1:2004+A1:2009 (Type 5), EN ISO 13034:2005+A1:2010 (Type 6), EN 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Cat. III
Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU) 2016/425 Module D certifications.
Sterile models: Sterilised in accordance with ISO 11137-1:2006.
Cdt: Une combinaison par sac plastique scellé ; 20 combinaisons par emballage en carton scellé ; un emballage en carton par carton. Les tailles 3XL et 4XL sont disponibles sur demande.