Imprimer
Lunettes-masques pour salle blanche, BioClean Clearview™, usage unique
Fournisseur: Nitritex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BioClean Clearview™
111-0186EA 521 EUR
111-0186
Lunettes-masques pour salle blanche, BioClean Clearview™, usage unique
Lunettes-masques
Fabriquées en PVC, ces lunettes-masques légères et ultrasouples à usage unique garantissent un confort exceptionnel. Le système d'aération indirecte spécialement conçu assure une aération optimale tout en réduisant les nuisances liées à l'émission de particules.
  • Oculaire en PC résistant offrant une protection contre les particules en suspension
  • Monture légère avec aérations latérales intégrées
  • Equipées de quatre aérateurs de ventilation indirecte en LLDPE
  • Serre-tête non pelucheux, réglable, en silicone
Conviennent à une utilisation en salle blanche classe ISO 4.
Certifications: EN 166:2001 classe optique 1, PPE cat II, stérilité conforme à ISO 11135-1-2007
Conditionnement: Emballage double en poches en Tyvek/PE à effilochage réduit.