Imprimer
VWR® AM 100, Room climate monitor
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
620-2624EA 201 EUR
620-2624
VWR® AM 100, Room climate monitor
Systèmes de surveillance Systèmes de surveillance de la température et du CO₂
Ce dispositif mesure et affiche simultanément la température de l'air et l'humidité ainsi que la concentration de CO₂.
Ce dispositif intelligent, compact et facile à utiliser, a été conçu pour veiller à la qualité de l'air intérieur. L'AM 100 peut être utilisé dans les bureaux, écoles, salles d'exposition, centres commerciaux, salles de réunion, clubs de sport, restaurants et autres lieux publics, où le confort personnel et un environnement sain sont essentiels.