Imprimer
Lunettes-masques, 2890
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2890
111-0434EA 24.5 EUR
111-0434 111-0433 111-0493 111-1636
Lunettes-masques, 2890
Lunettes-masques
Ces lunettes-masques au design moderne sont disponibles en plusieurs versions.
  • Polyvalentes
  • Confortables
  • Absence d'aération (111-0493) ou aération indirecte
Poids: 99 g
Certifications: EN 166, EN 170