Imprimer
VWR®, Support pour pipettes, rotatif
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
612-6117EA 118 EUR
612-6117 613-6077
VWR®, Support pour pipettes, rotatif
Portoirs pour pipettes
Ce portoir carrousel pour pipettes, en ABS, peut contenir jusqu'à 8 pipettes monocanal, 4 pipettes multicanaux ou une combinaison des deux types de pipettes.
  • Base lestée permettant de retirer ou de remplacer facile les pipettes d'une seule main
  • Les pipettes sont maintenues en position verticale pour éviter toute contamination
  • La tête du portoir est rotative, ce qui est pratique pour sélectionner ou stocker des pipettes
  • Poignée à accès rapide permettant de déplacer le portoir pour pipettes (chargé ou vide)
  • Unité non autoclavable, mais pouvant être nettoyée avec du savon/de l’eau ou des désinfectants courants utilisés dans les laboratoires
D'une conception élégante et moderne, ce portoir accueille en toute sécurité pratiquement toute marque de pipettes connue sur le marché, ce qui le rend universel. Il est possible d'ajouter ou de retirer des inserts sur les supports supérieurs pour permettre d'accueillir des pipettes de différentes largeurs. Le portoir se déplace facilement tout en gardant les pipettes bien en place grâce à une poignée à accès rapide permettant à l’utilisateur de le saisir pour l’emporter.