Imprimer
VWR®, Garnitures de scellage de bouchon pour plaques à 96 puits carrés
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
732-3333EA 259 EUR
732-3333 732-3334
VWR®, Garnitures de scellage de bouchon pour plaques à 96 puits carrés
Scellés Microplaque Sceaux
Garnitures de bouchon de puits carrés pour le scellage de plaques à 96 puits peu profonds ou profonds.
  • En EVA ou PP, au choix
  • Exemptes de RNase et de DNase