Imprimer
Lames de microscopie à double dépolissage
Fournisseur: VWR, part of Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
631-1161EA 127 EUR
631-1161
Lames de microscopie à double dépolissage
Lames et lamelles couvre-objet Lames de microscopes
Lames de microscopie à extrémités à double dépolissage conçues pour le sang humain, les tests de fluides corporels et les sections à la paraffine.
  • Durée de vie de 60 mois
  • Bords lisses afin de garantir la sécurité de fonctionnement
  • Marquage possible avec des crayons, des marqueurs et des systèmes d’étiquetage
Adaptées aux applications hématologiques, microbiologiques et histopathologiques.
Cdt: 50 pièces par boîte. 50 boîtes par caisse.
Attention: Les articles fragiles doivent être stockés au sec et dans des conditions de température du laboratoire appropriées.