Imprimer
Ammonium sulfate 50% en solution aqueuse, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2652-38EA 0 EUR
2652-36 2652-38
Ammonium sulfate 50% en solution aqueuse, J.T.Baker®
Ammonium sulfate
Formule: (NH₄)₂SO₄
Poids moléculaire: 132,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay ((NH4)2SO4) min. 500 g/l
Density (g/ml) at 20°C 1.239 - 1.253
Escherichia coli (absent) none detected
pH at 20°C 6.8 - 7.2
Salmonella (absent) none detected
Total Aerobic Microbial Count, cfu/ml max. 100
Total Yeast and Mold Count, cfu/ml max. 100
Ammonium Sulfate Solution