Diméthylsulfoxyde, BAKER ANALYZED® en phase gazeuse Headspace, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
DMSO
Formule:
(CH₃)₂SO Poids moléculaire: 78,14 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00002089 Numéro CAS: 67-68-5 |
![]() |
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) | min. 99.9 % |
Acidity (meq/g) | max. 0.0005 |
Evaporation Residue | max. 0.0005 % |
GC-HS Suitability | passes test |
Water (KF) | max. 0.05 % |