Imprimer
Lithium chlorure ≥99.0% (par titration argentométrique), granuleux, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
2370-07EA 0 EUR
2370-05 2370-07 2370-01
Lithium chlorure ≥99.0% (par titration argentométrique), granuleux, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lithium chlorure
Formule: LiCl
Poids moléculaire: 42,39 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (LiCl) (by Ag titrn) ≥ 99.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤ 0.01 %
ACS - Loss on Drying ≤ 1.0 %
ACS - Titrable Base (meq/g) ≤ 0.008
ACS - Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
ACS - Barium (Ba) ≤ 0.002 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.002 %
ACS - Iron (Fe) ≤ 0.001 %
ACS - Calcium (Ca) ≤ 0.01 %
ACS - Potassium (K) ≤ 0.01 %
ACS - Sodium (Na) ≤ 0.20 %