Imprimer
N,N-Diméthylacétamide, BAKER ANALYZED® en phase gazeuse Headspace, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Diméthylamide acétique
BAKR9755.1000EA 236.11 EUR
BAKR9755.1000
N,N-Diméthylacétamide, BAKER ANALYZED® en phase gazeuse Headspace, J.T.Baker®
N,N-Diméthylacétamide
Formule: CH₃CON(CH₃)₂
Poids moléculaire: 87,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008686
Numéro CAS: 127-19-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) min. 99.9 %
Acidity (meq/g) max. 0.0005
Evaporation Residue max. 0.0005 %
GC-HS Suitability passes test
Water (KF) max. 0.05 %