Imprimer
Sodium thiosulfate pentahydraté Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium hyposulfite pentahydraté
P121-33EA 41.52 EUR
P121-33 MACRP121-38
Sodium thiosulfate pentahydraté Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Sodium thiosulfate pentahydraté
Formule: Na₂S₂O₃.5H₂O
Poids moléculaire: 248,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149186
Numéro CAS: 10102-17-7