Etain (II) chlorure dihydraté 98.0-103%, soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance MaterialsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Stannous Chloride Dihydrate
Formule:
SnCl₂·2H₂O Poids moléculaire: 225,65 g/mol Point d'ébullition: 623 °C (1013 hPa) Point de fusion: 246 °C Densité: 2,71 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149863 Numéro CAS: 10025-69-1 EINECS: 231-868-0 UN: 3260 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
ACS - Assay (SnCl₂·2H₂O) | 98.0 - 103.0 % |
ACS - Mercury (Hg) | ≤0.050 ppm |
ACS - Solubility in HCl | Passes Test |
ACS - Sodium (Na) | ≤0.01 % |
ACS - Potassium (K) | ≤0.005 % |
ACS - Iron (Fe) | ≤0.003 % |
ACS - Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
ACS - Lead (Pb) | ≤0.01 % |
Appearance: colorless to slightly yellow (but definitely not green) crystals |