Imprimer
VWR® Traceable®, Thermo-hygromètre USB à enregistrement de données excursion trac
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® Traceable®
620-2629EA 376 EUR
620-2629
VWR® Traceable®, Thermo-hygromètre USB à enregistrement de données excursion trac
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
L’hygromètre à structure à mémoire rotative USB à enregistrement de données DUAL VWR® Traceable® excursion trac contrôle les relevés de température et d’humidité en laboratoire avec des capteurs interne et externe.
  • La mémoire peut stocker jusqu’à 525504 observations d’humidité et de température
  • Quatre points d’étalonnage (25 °C et 50% d’humidité relative pour les capteurs interne et externe)
  • Plage de température: 0 à 65 °C (capteur interne), –20 à +70 °C (capteur externe)
  • Plage d’humidité: 0 à 95% sans condensation (capteur interne et externe)
  • L’écran LCD affiche en temps réel les conditions de température et d’humidité, ainsi que les valeurs minimale et maximale pour chaque paramètre
  • Contrôle les mesures de température et d’humidité et les enregistre à des intervalles réglables par l’utilisateur (de 1 minute à 12 heures)
  • Indicateurs d’état : indicateur de batterie faible, utilisation de mémoire en pourcentage (arrondie à 0,1%), nombre de jours restants jusqu’à ce que la mémoire soit pleine dans l’intervalle d’enregistrement en cours, symbole LCD USB indiquant l’état de téléchargement des données, symboles LCD clignotants et alarmes sonores
Alarmes Hi / Lo et horodatage : des paramètres d’alarme uniques peuvent être programmés pour les deux paramètres – humidité et température. La fonction de suivi d’alarme garde en mémoire chaque événement d’alarme en détaillant à quel moment l’état d’alarme s’est produit et quand l’unité est revenue à son état normal. Les indicateurs de l’état d’alarme comprennent des alertes LED visuelles, des alertes audio et des segments LCD clignotants. Les données correspondant aux différents événements d’alarme (jusqu’à 30 événements) peuvent être récupérées à tout moment et l’événement le plus récurrent peut s’afficher à l’écran.
Le système Smart Alarm signale les conditions « hors plage » : lorsqu’une condition « hors plage » est détectée pour la température ou l’humidité, le système Smart Alarm se déclenche. Ce système comprend des indicateurs visuels et sonores qui émettent des signaux en continu jusqu’à leur acquittement, même si le paramètre réintègre la plage hors alarme.
Transfert de données par USB : cet hygromètre à enregistrement de données permet de transférer les données enregistrées, au format CSV, du thermomètre vers un PC ou un MAC à l’aide d’une clé USB (non fournie). Un logiciel spécifique n’est pas nécessaire pour ce thermomètre et les données peuvent être supprimées de la mémoire. Chaque appareil a un identifiant unique qui permet à plusieurs unités d’être utilisées au même endroit.
Fonctions d’enregistrement des données : contrôlent les mesures pendant la nuit, le week-end ou à tout moment avec l’enregistrement de données en continu. L’intervalle d’enregistrement des données défini par l’utilisateur est compris entre une observation par minute et une observation par période de 12 heures. Les données enregistrées sont mémorisées pendant environ un an avec des intervalles de 1 minute, et plus longtemps avec des intervalles plus espacés dans le temps.
Note: Please note that the * indicates the value for temperature and ** the value for humidity
Certifications: Étalonnage multipoints sur un certificat Traceable® numéroté individuellement garantissant la précision et délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO/CEI 17025: 2005 (1750.01) accrédité par A2LA. Il indique la traçabilité des mesures par rapport aux unités SI via le NIST ou d’autres instituts de mesure nationaux (NMI) reconnus qui sont signataires de l’accord de reconnaissance mutuelle CIPM.
Informations de livraison: Livré avec une ou plusieurs sondes en acier inoxydable, un support, des bandes VELCRO ®, des bandes magnétiques, un support mural, un adaptateur secteur universel, un certificat Traceable® et des piles.
Attention: Indique la valeur de température
Indique la valeur d’humidité