Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (9)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
congelateurs-ultra-basse-temperature
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Trier par:
Marques :  VWR Collection
Description:   Ces congélateurs verticaux ont été conçus pour la protection des échantillons et la facilité d'utilisation. Tous les congélateurs verticaux disposent ...
Marques :  VWR Collection
Description:   Ces congélateurs verticaux ont été conçus pour la protection des échantillons et la facilité d'utilisation.
Marques :  VWR Collection
Description:   Ces congélateurs coffres ont été conçus pour la protection des échantillons et la facilité d'utilisation.
Marques :  Binder
Description:   La gamme UF V de congélateurs à température ultra basse ULTRA.GUARD™ garantit un stockage d'échantillons à long terme à des températures pouvant ...
Référence Produit: (BCISMCS-806)
Marques :  BIOCISION, LLC
Description:   BioT™ ULT mini freezer is a programmable −86 °C freezer with a compact footprint intended for placement on or under lab bench. Process, freeze and sto...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  THERMO BRAND
Description:   These freezers ensure ultimate protection and optimum capacity of most critical samples by having thermal performance, safety and security. Designed w...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  Heraeus
Description:   Thermo Scientific™ TSX Series ultra-low freezers, high-performance freezers are designed with features that support sustainability objectives without ...
Marques :  Heraeus
Description:   Thermo Scientific™ HERAfreeze™ HLE Series ultra-low freezers feature four upright models, maximizing storage capacity from 30 000 up to 60 000 2ml via...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 15
  1  2  Suivant