Imprimer
Votre recherche pour: Septa
72  résultat(s)
SearchResultCount:"72"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Ready to use GC septa for inlet temperature of up to 100 to 350 °C.
Fournisseur: Merck
Description: These septa are suitable for use with 50 to 300 °C inlet temperatures.
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Septa, Beige silicone/white PTFE, Dureté: 50° shore A, Épaisseur: 3,2 mm, Ø: 43 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Fournisseur: VWR Collection
Description: La plupart des septa sont laminés d'un côté avec du PTFE (haute résistance chimique) et forment une barrière inerte entre le support et l'échantillon.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Septa, Viton noir, Dureté: 70° shore A, Épaisseur: 1,0 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Référence Produit: (548-0654A)
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Septa, Cream silicone/beige PTFE, Dureté: 50° shore A, Épaisseur: 3,2 mm, Ø: 30 mm
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Référence Produit: (548-1979)
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Septa, Septum 20 mm, PTFE vierge, Dureté: 53° shore D, Épaisseur: 0,2 mm
UOM: 1 * 1.000 Pce
Référence Produit: (548-0185A)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
UOM: 1 * 25 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Almost all septa have one laminated side with PTFE (high chemical resistance) and form an inert barrier between carrier material and sample.
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR®, Septa, Red butyl/grey PTFE, Dureté: 55° shore A, Épaisseur: 2,4 mm
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 72
no targeter for Bottom