Imprimer
Phosphate de tris(2-chloroéthyle) 100 μg/ml ≥98%
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tris(2-chloroéthyle) phosphate
PROOCILULM93141.2EA 624 EUR
PROOCILULM93141.2
Phosphate de tris(2-chloroéthyle) 100 μg/ml ≥98%
Phosphate de tris(2-chloroéthyle)
Formule: C₆H₁₂Cl₃O₄P
Poids moléculaire: 285,49 g/mol
Numéro CAS: 115-96-8