Imprimer
Moufle thermo-résistante
Fournisseur: Saint-Gobain
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
112-1981EA 68.7 EUR
112-1981
Moufle thermo-résistante
Protections thermiques pour les mains
Cette moufle résistante à la chaleur est fabriquée en caoutchouc de silicone, pour protéger les mains lors de la manipulation de verrerie de laboratoire soumise à la chaleur.
  • Fabrication en caoutchouc de silicone résistant aux déchirures
  • Résistance aux températures élevées allant jusqu'à +260 °C et basses jusqu'à −57 °C
  • Multiples picots pour une bonne adhérence
  • Taille unique