Imprimer
Lactobionic acid 97% (par analyse titrimétrique)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J66368.22EA 300 EUR
J66368.22 J66368.30 J66368.14
Lactobionic acid 97% (par analyse titrimétrique)
Lactobionic acid
Soluble in water
Formule: C₁₂H₂₂O₁₂
Poids moléculaire: 358,30 g/mol
Point de fusion: 113…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078147
Numéro CAS: 96-82-2
EINECS: 202-538-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Colour White to Off-White
Form Powder
Assay (Titration) 97% min
Water Content (Karl Fischer Titration) 5,0% max