Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-DDR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Marques : ProSci Inc.
DDR1 is a DDR/TKT type protein kinase. DDR1 is activated by various types of collagen, including types I through IV. Binding of collagen to DDR1 protein results in autophosphorylation and a delayed but sustained tyrosine kinase activation. DDR1 may function in cell-to-cell interaction or recognition. At least three mRNA variants, resulting in different protein isoforms of 875, 913 and 919 amino acids, have been reported. DDR1 protein has been shown to be over expressed in human breast, ovarian, esophageal and pediatric brain tumors.
DDR1 antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1 - 2 μg/mL, immunocytochemistry, immunohistochemistry starting at 10 μg/mL, immunoprecipitation starting at 1 - 2 μg/mL, and flow cytometry.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: DDR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Bovine, Chimpanzee, Dog, Gibbon, Gorilla, Horse, Human, Monkey, Pig
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
50 µg 50 µG PRSI48-179
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène DDR1
Nom de l'antigène Discoidin Domain receptor tyrosine kinase 1
Réactivité Human, Monkey, Bat, Dog, Gibbon, Horse, Pig, Chimpanzee, Gorilla, Bovine
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Hôte Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms NEP, MCK10, CAK, CD167, PTK3A, RTK6, HGK2, NTRK4, DDR, PTK3, EDDR1, TRKE
Immunogen DDR1 antibody was raised against a peptide located near the C-Terminal region of DDR1 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS