Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-PTPRM Rabbit Polyclonal Antibody
Marques : ProSci Inc.
PTP mu, a R2A receptor protein tyrosine phosphatase, is composed of an extracellular segment containing a MAM domain, an immunoglobulin domain and four fibronectin type III repeats, a transmembrane segment, and two intracellular protein phosphatase domains. PTP mu has been shown to affect cell-cell aggregation, regulate cardiac myocyte Kv1.5 channel expression, and promote neurite outgrowth of retinal ganglion cells. The human PTP mu gene is localized on chromosome 18pter-q11, a region with frequent abnormalities implicated in human cancer. PTP mu may be important in responses to pathological conditions associated with the loss of cell-cell interactions in the heart.
PTPRM antibody can be used in ELISA, Western Blot, and immunohistochemistry starting at 5 - 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PTPRM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Hamster, Horse, Human, Mouse, Rabbit, Rat
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
50 µg 50 µG PRSI48-181
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène PTPRM
Nom de l'antigène Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type M
Réactivité Human, Rabbit, Horse, Mouse, Hamster, Rat, Gibbon
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Hôte Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms R-PTP-MU, RPTPM, MGC166994, PTPRL1, hR-PTPu, RPTPU
Immunogen PTPRM antibody was raised against a peptide located near the internal domain of PTPRM (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité