Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-GPR68 Rabbit Polyclonal Antibody
Marques : ProSci Inc.
OGR1, a Lysophospholipid/Lysosphingolipid Receptor, was isolated by degenerate PCR from an ovarian cell line cDNA library. It is not expressed in normal ovary. OGR1 binds sphingosylphosporylcholine, a lipid molecule involved in cell growth and survival. Recently, OGR1 has been shown to act as a proton-sensing receptor stimulating inositol phosphate formation (Ludwig et al. 2003).
GPR68 antibody can be used in ELISA, and immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GPR68
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Gibbon, Gorilla, Horse, Human
Identifiez-vous pour accéder à vos prix, disponibilités des articles et votre panier d'achat en cours de création
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
50 µg 50 µG PRSI48-238
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène GPR68
Nom de l'antigène G Protein-coupled Receptor 68
Réactivité Human, Gibbon, Horse, Gorilla, Bat
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Hôte Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms OGR1, GPR12A
Immunogen GPR68 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal domain of GPR68 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité