Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD1D Mouse Monoclonal Antibody

Marques : ProSci Inc.
CD1D antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1 μg/mL, immunohistochemistry starting at 10 μg/mL, and immunoprecipitation

Affinity Purified

PBS, pH 7.2, <=0.09% sodium azide

Store CD1D antibody at 4 °C. As with all antibodies avoid freeze/thaw cycles

Type:
Antigen: CD1D
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human




 

COMMANDE

Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Référence VWR Quantité
50 µg 50 µG PRSI51-335
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF

SPÉCIFICATIONS

Antigen symbol CD1D
Nom de l'antigène CD1D molecule
Réactivité Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Monoclonal
Host Mouse
Isotype IgG2b
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms CD1.1, antigen-presenting glycoprotein CD1d1, Cd1d, Cd1a, Ly-38, AI747460, T-cell surface glycoprotein CD1d1
Immunogen Human CD1d
Form Liquid
Tested applications Fluorescence-Activated Cell Sorting

ÉCRIRE UN AVIS

Besoin d'aide ?

  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?

C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.

Merci de confirmer votre secteur d'activité

Exemple : Recherche Pharmaceutique

Merci de confirmer votre fonction

Exemple : Chercheur

Merci de confirmer votre ville

Exemple : Lille, Clermont

AVIS (0)

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Classer par:

Entrer les détails pour la recherche

Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat

Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.

Produit initial

Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité