Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (54)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Milieux de purification des protéines
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"188"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  Merck
Description:   Ion Exchanger I is a strong acid cation exchangers widely used in separation of noble earths and amino acids, water treatment, analysis and food indus...
Marques :  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   Sephadex™ G-50 Superfine, 20 - 50 µm, 100 g
Marques :  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   La Protein A Sepharose™ CL-4B est destinée à la purification et au fractionnement de l'immunoglobine et adaptée aux procédures d'immunoprécipitation.
Marques :  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   Sephadex™ G-25 is well established gel filtration medium for desalting and buffer exchange in industrial applications.
Marques :  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   Streptavidin Sepharose™ High Performance is an affinity chromatography medium designed for fast and reliable, high resolution purification of biotinyl...
UOM:  1 * 5 ml
Marques :  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   DEAE Sepharose™ Fast Flow is part of the Sepharose™ Fast Flow ion exchange platform. It is composed of cross-linked 6% agarose beads, with diethylamin...
Référence Produit: (27-0843-01)
Marques :  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   PreScission™ Protease, 500 EU
UOM:  1 * 500 UE
Marques :  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   Sephadex™ LH-20 est un milieu de chromatographie liquide destiné au classement de taille moléculaire des produits naturels tels que les stéroïdes, les...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 188
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Suivant 
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS