Imprimer
Votre recherche pour: Stylos à encre
8  résultat(s)
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: OUTILS RUBIS SA
Description: Une pointe diamant est insérée dans stylo hexagonal en aluminium de 8 mm.
Référence Produit: (HECH41182010)
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Stylo pointe diamant, Utilisation: Verre
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (MARI6120300)
Fournisseur: MARIENFELD
Description: Pour l'étiquetage permanent des lames de microscope et autres produits en verre. Le marquage indélébile est particulièrement conforme aux directives d...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Pointe diamant sur une monture en métal.
Référence Produit: (817-1135)
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: Permet d'écrire sur les surfaces humides telles que des étiquettes collées sur des produits placées dans un bain-marie, un congélateur. Convient égale...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: Stylo jetable ultra-résistant à pointe souple disponible en plusieurs couleurs pour écrire sur le verre, le métal, la céramique, le plastique, le papi...
Fournisseur: MENSCH, FRANZ
Description: Hygostar® detectable ballpoint pens are available in blue, black and red. The colour of the case corresponds to the ink colour.
Référence Produit: (HAMMHSB780-01)
Fournisseur: HAMMACHER KARL
Description: Diamond for writing on glass.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom