Imprimer
Votre recherche pour: Marqueurs de laboratoires
7  résultat(s)
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces marqueurs de laboratoire polyvalents sont conçus pour écrire sur des surfaces humides ou sèches et sont adaptés aux laboratoires industriels, biom...
Fournisseur: MICRONOVA
Description: Les marqueurs de laboratoire permettent d'écrire sur des surfaces froides ou humides, sur des sacs en plastique ou sur du matériel jetable de laborato...
Référence Produit: (631-0014)
Fournisseur: MARIENFELD
Description: Ce marqueur noir permet d'inscrire durablement les lames de microscopie, cassettes d'emballage ... Grâce à sa pointe ultra-fine qui ne sèche pas, il g...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Ces crayons universels permettent de nombreuses applications. Ils possèdent un capuchon avec clip pratique.
Référence Produit: (NEOL2-5040)
Fournisseur: NEOLAB
Description: Markers write on all materials used in a laboratory (as glass, plastics, porcelain, metal, wood, paper, etc.) and perform equally well on dry or moist...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: DIVERSIFIED BIOTECH
Description: Laboratory marker, Teeny Writer, extra fine 0,4 mm, Utilisation: Laboratoire, noir
Fournisseur: PRECISION DYNAMICS CORPORATION
Description: Versatile, permanent markings write on plastic, metal, and porcelain labware.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom