Imprimer
Votre recherche pour: Porte-électrodes
15  résultat(s)
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (662-1169)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le bras à électrodes se déplace facilement dans presque tous les sens, maintenant jusqu'à 4 électrodes + 1 capteur de température en toute s...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (241-0114)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Support en fer gris pour deux électrodes
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (662-1155)
Fournisseur: SI Analytics
Description: Plastic receptacle with squeezing ring sealing and bayonet fastener for electrodes with 12 mm diameter.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (662-0412)
Fournisseur: WTW
Description: Socle pour paillasse avec porte-électrodes flexible, adapté aux électrodes de pH combinées et aux capteurs de température.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (BELAH185090000)
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: This handy rack made from PP holds eight test tubes for storing and conditioning pH and ion electrodes.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (HACH9260300)
Fournisseur: Hach
Description: Electrode storage bottle is used to store pH electrodes.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (662-1137)
Fournisseur: Thermo Orion
Description: This electrode stand with 360° motion and cable management system holds up to five electrodes with 12 mm diameter. With weighted base, swing arm and e...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (ORIOSTARA-HB)
Fournisseur: Thermo Orion
Description: This weighted base can be used with the meter-attached electrode stand for independent stand use and compatibility with any meter system.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Thermo Orion
Description: These electrode holders can be used with the Star A series portable meter armor and storage sleeve to protect, transport and store sensors in the fiel...
Référence Produit: (ORIOSTARA-ELHD)
Fournisseur: Thermo Orion
Description: Use the Thermo Scientific™ Orion™ Star A series electrode holder with a meter-attached or swing arm electrode stand to organize your sensors for easie...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (ORIOSTARA-BEA)
Fournisseur: Thermo Orion
Description: This meter-attached electrode stand can be used to easily place sensors in samples.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (ORIOSTARA-CS)
Fournisseur: Thermo Orion
Description: This hard-sided field case can be used to protect, transport and store measuring equipment in the field.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (EUTEECPHELSTDC)
Fournisseur: EUTECH
Description: This electrode stand with swivel arm allows convenient hands-free operation. Holds up to four standard size electrodes and one ATC probe.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (ORIO081045)
Fournisseur: Thermo Orion
Description: These protective guards provide additional protection and weight for conductivity cells and DO probes.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (ORIOSTARA-AR)
Fournisseur: Thermo Orion
Description: This portable meter armor adds protection around the meter screen and includes a hand or belt strap that can be converted to built-in stand, pH electr...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom