Imprimer
2,3-Diméthylnaphtalène 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACRO116450010EA 73.2 EUR
ACRO116450010 ACRO116450050
2,3-Diméthylnaphtalène 97%
2,3-Diméthylnaphtalène
Formule: C₁₂H₁₂
Poids moléculaire: 156,23 g/mol
Point d'ébullition: 269 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004119
Numéro CAS: 581-40-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 106 °C
GC ≥96.0 %
Nitrate (NO3) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %