Imprimer
10-Deacetylbaccatin III 99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO294770010EA 303 EUR
ACRO294770010
10-Deacetylbaccatin III 99%
10-Deacetylbaccatin III
Formule: C₂₉H₃₆O₁₀
Poids moléculaire: 544,60 g/mol
Point de fusion: 221…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132913
Numéro CAS: 32981-86-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -43° to -46° (25°C, 589 nm) (c=1, CH3OH)