Imprimer
3-Fluoroazetidine hydrochloride 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO449990010EA 518 EUR
ACRO449990010
3-Fluoroazetidine hydrochloride 95%
3-Fluoroazetidine hydrochloride
Formule: C3H7ClFN
Poids moléculaire: 111,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663715
Numéro CAS: 617718-46-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %