Imprimer
5-Boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO450020010EA 548 EUR
ACRO450020010
5-Boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine 97%
5-Boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
Formule: C₁₁H₁₇N₃O₂
Poids moléculaire: 223,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059268
Numéro CAS: 230301-11-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %