Imprimer
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO457430250EA 311 EUR
ACRO457430250 ACRO457430050 ACRO457430010
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol 97%
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol
Formule: C₅H₁₃NO
Point de fusion: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059847
Numéro CAS: 26734-09-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %