Imprimer
2-(3-Bromophenyl)pyridine 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO457560010EA 127 EUR
ACRO457560010 ACRO457560050
2-(3-Bromophenyl)pyridine 97%
2-(3-Bromophenyl)pyridine
Formule: C₁₁H₈BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09749846
Numéro CAS: 4373-60-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %