Imprimer
4-Chloro-1H-imidazole 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO460030010EA 270 EUR
ACRO460030010
4-Chloro-1H-imidazole 98%
4-Chloro-1H-imidazole
Formule: C₃H₃ClN₂
Poids moléculaire: 102,52 g/mol
Point de fusion: 118…120 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09033087
Numéro CAS: 15965-31-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 121 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %