Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Powder spatulas, disposable, cupped, SteriWare®
Marques : Sampling Systems
SteriWare®
These cupped disposable powder spatulas are made of PS or PP. They are ideal for powder and granule sampling. The cupped design means that even very free flowing powders remain in the spatulas. The pointed tip also means it can pierce sacks and penetrate into dense powder.
  • Manufactured and packed in a controlled atmosphere (class 100000 cleanroom)
  • Cross-contamination risk is eliminated - the device can be used straight from the bag
  • Suitable for use in ATEX Zones 0, 1 and 2
  • Available in different colours (red, blue, white)
  • Available sterile and non sterile
Ideal for production, quality checking and raw materials sampling. Suitable for all industries (pharmaceutical, food, chemical, cosmetic, biotechnology etc.).
Certifications: Materials conform to FDA, EU 10/2011 and EC 1935/2004. BSE/TSE free.
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
PP
Stérile Longueur Longueur de lame Couleur Cdt Référence VWR Quantité
- 230 mm 150 mm bleu 100 SAMP8284B-150
+ 230 mm 150 mm bleu 100 SAMP8284B-150S
- 330 mm 250 mm bleu 100 SAMP8284B-250
+ 330 mm 250 mm bleu 100 SAMP8284B-250S
PS
Stérile Longueur Longueur de lame Couleur Cdt Référence VWR Quantité
- 230 mm 150 mm blanc 100 SAMP8284A-150
+ 230 mm 150 mm blanc 100 SAMP8284A-150S
- 330 mm 250 mm blanc 100 SAMP8284A-250
+ 330 mm 250 mm blanc 100 SAMP8284A-250S
- 230 mm 150 mm rouge 100 SAMP8284R-150
+ 230 mm 150 mm rouge 100 SAMP8284R-150S
- 330 mm 250 mm rouge 100 SAMP8284R-250
+ 330 mm 250 mm rouge 100 SAMP8284R-250S
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité