Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Chambres anaérobies
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/88/18944888.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Trier par:
Marques :  Merck
Description:   Anaerocult® est un système fiable pour l'isolement et la culture en anaérobiose de micro-organismes. Il se compose de sachets filtrants en papier de d...
Référence Produit: (710-1964)
Marques :  BIOTOOL AG
Description:   Le système de gaz anaérobie BioTool est idéal pour la mise en culture de bactéries anaérobies, microaérophiles et capnophiles dans des récipients anaé...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (SART16671)
Marques :  SARTORIUS
Description:   Container for anaerobic incubation Stainless steel container with 11.8 cm inner diameter, 10.7 cm depth and a with metal insert for convenient inserti...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Description:   Le récipient est conçu pour être utilisé avec le sachet AnaeroGen/CampyGen et peut accueillir jusqu'à 12 plaques.
Marques :  schuett-biotec GmbH
Description:   [EN]RACK FOR PETRI DISH 150 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 5  de 5