Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (9)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Laine de verre et ouate
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  Merck
Description:   Glass wool, Fiberglass, blanc, 250 g
Référence Produit: (24950.152)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   VWR®, Laine de silice, technique, Fiberglass, blanc, 50 g
UOM:  1 * 50 g
Référence Produit: (734-2671)
Marques :  VWR Collection
Description:   Un traitement en profondeur par machine fournit une uniformité constante de forme et de taille pour un maximum d'efficacité dans l'obturation des flac...
UOM:  1 * 2.000 Pce
Marques :  TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
Description:   Quartz wool, Fiberglass, blanc, 500 g
Marques :  MACHEREY-NAGEL
Description:   This glass wool can be used for GC liners, packed GC columns etc.
Marques :  MACHEREY-NAGEL
Description:   Filter aids transform difficult precipitates and colloidal particles into a form which can be easily filtered. When slimy and strongly lyophilic, swel...
Marques :  ISMATEC PART OF COLE PARMER
Description:   Degreased cotton for pipettes, in bag on reels
Marques :  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description:   Extra fine
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 14
  1  2  Suivant 
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS