Imprimer
Aspirateur industriel pour salle propre, CR-1200WD
Fournisseur: Tiger-Vac
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TIGV323600EA 331 EUR
TIGV323600 141-1414 TIGV323604
Aspirateur industriel pour salle propre, CR-1200WD
Aspirateurs
Aspirateurs pour salle propre de nouvelle génération, pour la récupération des poussières. Conçus spécifiquement pour les industries pharmaceutique, microélectronique et des semi-conducteurs.
  • Multiple stage filtration system; simple and reliable filter change
  • Le réservoir de récupération est en acier inoxydable de type 316 et est entièrement autoclavable (jusqu'à 121°C), y compris les roues en nylon blanc
  • Aspiration puissante et fonctionnement silencieux
Muni d’un filtre HEPA monté en amont depuis le moteur, et d’un filtre ULPA monté en aval depuis le moteur. Le filtre HEPA est classé H14 et le filtre ULPA est classé U15, conformément à la norme EN 1822. Le filtre HEPA placé en amont protège le moteur en empêchant les particules ultrafines de rentrer en contact avec le moteur. Le filtre ULPA placé à la sortie d’air permet d’assurer la compatibilité de l’aspirateur avec une salle propre.
Les premiers niveaux de filtration sont assurés par un sac de récupération jetable et un filtre en tissu polyester. Niveau de filtration classé M, tel que défini dans la norme IEC 60335-2-6
Construction en acier inoxydable et surface électropolies afin de prévenir la contamination. La cuve de récupération et les roues sont autoclavables à 121°C (sauf la tête motrice).
Certifications: Conformes aux exigences pour salles propres classées ISO classe 4, telles que définies dans l’ISO 14644-1 (ou classe 10 telles que définies dans la norme FED STD 209E).
Conformes aux normes BPF.
Informations sur les accessoires: Optional ø 1,25" (ø 32 mm) standard tools and accessories kit #1 includes suction hose assembly (standard type) 1,25"(32 mm)×8'(2,4 m) for model cr-1000; telescopic extension wand for model cr-1 (replacement for model t1), plastic; floor tool 1,25"(32 mm)×14"(36 cm), for as-5 and cr-1, black plastic; crevice tool for as-5 and cr-1 1,25"(32 mm)×8"(20,3 cm); dusting brush for as-5 and cr-1 1,25"(32 mm)×3"(76 mm); upholstery tool for as-5 and cr-1 1,25"(32 mm)×5"(13 cm).
Optional ø 1,25" (ø 32 mm) esd safe tools and accessories kit #2 includes micro tool kit, ø 1,25"(32 mm), esd* safe plastic; suction hose assembly, esd safe, 1.25"(32 mm)×8'(2,4 m) for model cr-1000; stainless steel wands 1,25" (32 cm) (set of 2) - one curved and one straight; utility floor tool, ø 1,25"(ø 32 mm)×12"(30 cm), static conductive plastic w/conductive nylon bristles; crevice tool, 1,25"(32 mm)×8"(20 cm), black, esd safe plastic w/hole for button lock; round brush, 1,25"(32 mm)×3"(7,5 cm), esd safe plastic, with hole for button lock; round tool, with rubber blades, ø 1,25"(32 mm), esd safe plastic; upholstery flat tool, 1,25"(32 mm)×5"(13 cm), esd safe plastic.
Optional ø 1,25" (ø 32mm) autoclavable tools and accessories kit #3 includes epdm suction hose assembly (autoclavable) 1,25"(32 mm)×8'(2,4 m) for model cr-1000; stainless steel wands 1,25" (32 cm) (set of 2) - one curved and one straight; floor tool assembly, autoclavable, 1,25"(32 mm)×12"(30 cm), stainless steel w/white nitrile blades; crevice tool, autoclavable, ø 1,25"(32 mm)×10"(25,4 cm) -stainless steel; conical nozzle w/curved tip w/ss connector installed 1,25"(32 mm)×10"(25 cm), clear food grade silicone.
Informations de commande: Le tuyau d'aspiration et les accessoires/outils ne sont pas inclus et sont vendus séparément. L'achat d'un « kit d'outils « est nécessaire pour l'utilisation.
Une variété d’accessoires est disponible, incluant des boyaux d’aspiration et des outils autoclavables, ainsi que des boyaux et outils avec une protection contre les décharges électrostatiques (ESD safe)
Informations de livraison: Tous les aspirateurs sont soumis à une épreuve d'étanchéité avant de quitter l'usine.
Filtre ULPA inclus à la livraison.
Attention: Note: Réservé aux poussières.