Imprimer
Votre recherche pour: Acide perchlorique
44  résultat(s)
SearchResultCount:"44"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Acide perchlorique ≥70-72%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Description: Acide perchlorique 0.1 mol/l (0.1 N) dans l'acide acétique anhydre, Titripur® Reag. Ph. Eur., Reag. USP pour la titration en milieu non aqueux, Supelco®
Fournisseur: Merck
Description: Acide perchlorique ≥70%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses (max. 0,0000005% Hg), Supelco®
Fournisseur: Merck
Description: Acide perchlorique 60%, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Description: Acide perchlorique ≥70%, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Acide perchlorique 69,0-72,0 %, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Acide perchlorique 65 - 71%, NORMATOM®, Ultrapure pour l'analyse de traces de métaux
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Acide perchlorique 0.1 mol/l (0.1 N) dans l'acide acétique anhydre, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Acide perchlorique 60%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Référence Produit: (50439-1L)
Fournisseur: Merck
Description: Acide perchlorique 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse, Supelco®
UOM: 1 * 1 L
Référence Produit: (20587.296)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Acide perchlorique ≥70%, GPR RECTAPUR®
UOM: 1 * 1 L
Référence Produit: (87116.290)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Acide perchlorique 0.01 mol/l (0.01 N) dans l'acide acétique anhydre
UOM: 1 * 1 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Acide perchlorique 65%, NORMATOM® pour l'analyse de traces de métaux
Fournisseur: Avantor
Description: Acide perchlorique 70%, BAKER INSTRA-ANALYZED® Plus pour l'analyse de traces de métaux, J.T.Baker®
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
Fournisseur: Avantor
Description: Acide perchlorique, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom